Learn More
Kobalt(II)-sulfamat-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059084
102.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14017-41-5
CoH4N2O6S2
251.09
MFCD00049877
WLQXLCXXAPYDIU-UHFFFAOYSA-L
cobaltous sulfamate, cobalt sulfamate, cobalt ii sulfamate, cobalt 2+ disulfamate, unii-0uhd1pcy6u, 0uhd1pcy6u, cobalt 2+ disulphamate, cobaltous disulfamate, acmc-20alek
26398
[Co++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14017-41-5
CoH4N2O6S2
251.09
MFCD00049877
WLQXLCXXAPYDIU-UHFFFAOYSA-L
cobaltous sulfamate, cobalt sulfamate, cobalt ii sulfamate, cobalt 2+ disulfamate, unii-0uhd1pcy6u, 0uhd1pcy6u, cobalt 2+ disulphamate, cobaltous disulfamate, acmc-20alek
26398
[Co++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Cobalt(II) sulfamate hydrate is used in photonic device fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cobalt (II) sulfamate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Cobalt(2+);disulfamat
Formelmasse 251.11 (Anhydrous)
Geruch Odorless