Learn More
Kobalt(II)-sulfid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407406
57.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1317-42-6
CoS
90.99
MFCD00016032
INPLXZPZQSLHBR-UHFFFAOYSA-N
cobalt sulfide, sycoporite, cobalt ii sulfide, cobalt sulphide, cobaltous sulfide, cobalt 2+ sulfide, cobalt monosulfide, cobalt sulfide amorphous, ccris 7728
14832
λ²-cobalt(2+) sulfanediide
[S--].[Co++]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1317-42-6
CoS
90.99
MFCD00016032
INPLXZPZQSLHBR-UHFFFAOYSA-N
cobalt sulfide, sycoporite, cobalt ii sulfide, cobalt sulphide, cobaltous sulfide, cobalt 2+ sulfide, cobalt monosulfide, cobalt sulfide amorphous, ccris 7728
14832
λ²-cobalt(2+) sulfanediide
[S--].[Co++]
It is used as a catalysts for the industrial process called hydrodesulfurization. It is used to purify the cobalt from its ore & in qualitative inorganic analysis. It is used as a electrode material for lithium sulfur batteries, thermal batteries & lithium ion secondary batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) sulfide
Schmelzpunkt >1116°C
Farbe Rot
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 91
Geruch Odorless
Aussehen Red powder