Learn More
Cobalt(II)-thiocyanat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Cobalt(II) thiocyanate is best known for Scott test, which is a proven screening test for the presence of cocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kobalt(II)-Thiocyanat ist am besten für Scott-Tests bekannt, ein bewährter Screening-Test für Kokain.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Kobalt(II)-Thiocyanat ist am besten für Scott-Tests bekannt, ein bewährter Screening-Test für Kokain.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) thiocyanate |
Geruch | Odorless |
Strukturformel | Co(SCN)2 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 175.1 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cobalt(II) thiocyanate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid, cobalt(2+) salt