Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kokosnussöl, rein, raffiniert
Catalog Number p-2691232
17.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
8001-31-8
MFCD00130817
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
8001-31-8
MFCD00130817
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Coconut oil
Namenshinweis Refined
Azidität 0.5mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 23.0°C to 26.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9030g/mL
Flammpunkt >200°C
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Relative Dichte 0.903
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and carbon,disulfide
Güte Rein
Physikalische Form Ölige Masse