Learn More
Hach Lange™ COD-Küvettenröhrchen
Die gebrauchsfertigen CSB 25-Küvettenröhrchen mit Standardvordosierung bieten eine bequeme und fehlerfreie Dosierung von Reagenzien und ermöglichen präzise und zuverlässige Messungen von Werten.
142.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Typ COD-Küvettenröhrchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
10714087
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hach Lange™
LCK314
15 bis 150 mg/l
142.00 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10415815
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hach Lange™
LCK1414
5 bis 60 mg/l
142.00 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf)-Küvettenröhrchen Fläschchen-Test 15 - 150 mg/l O2 (Packung mit 25 Einheiten)
  • Zur Verwendung mit DR3900-, DR6000-, DR1900-2800, DR-,3800 DR- und DR5000-Instrumenten
  • Küvettentest, (Röhrchentest/Zellentest/Fläschchentest)
  • Photometrischer, chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
  • Messbereich 15-150 mg/l O2
  • Dichromat-Methode nach Norm ISO 6060-1989 und DIN 38409-H41-H44
  • Standardmäßig vordosiert, gebrauchsfertig, Packung mit 25  Einheiten
Spezifikation
Spezifikation
ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
COD-Küvettenröhrchen