missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coenzym A-Trihydrat, freie Säure, Affymetrix/USB™

Catalog Number 15885268
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
85-61-0
C21H36N7O16P3S
767.533
MFCD0679839
RGJOEKWQDUBAIZ-RXPJKXIYSA-N
coenzymea, coenzyme a
133639590
[[(2S,3R,4S,5S)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(3R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butyl]hydrogenphosphat
CC(C)(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
85-61-0
C21H36N7O16P3S
767.533
MFCD0679839
RGJOEKWQDUBAIZ-RXPJKXIYSA-N
coenzymea, coenzyme a
133639590
[[(2S,3R,4S,5S)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(3R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butyl]hydrogenphosphat
CC(C)(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Coenzyme A trihydrate
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 mg
Beilstein 77809
Formelmasse 821.58
Physikalische Form Lyophilisiertes Pulver
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'