Learn More
Coenzym A-Trihydrat, freie Säure, Affymetrix/USB™
94.40 € - 997.78 €
Chemische Identifikatoren
CAS 85-61-0
Summenformel C21H36N7O16P3S
Molare Masse (g/mol) 767.533
MDL-Nummer MFCD0679839
InChI-Schlüssel RGJOEKWQDUBAIZ-RXPJKXIYSA-N
Synonym coenzymea, coenzyme a
PubChem-CID 133639590
IUPAC-Name [[(2S,3R,4S,5S)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(3R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butyl]hydrogenphosphat
SMILES CC(C)(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15895268
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
J13787.MF
50mg Kunststoffflasche
94.40 €
50 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
20-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15875268
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
J13787.MC
100mg Kunststoffflasche
154.98 €
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
27-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885268
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
J13787.MD
250mg Kunststoffflasche
331.27 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
27-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15805118
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
J13787.03
1g Kunststoffflasche
997.78 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
27-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
85-61-0
767.533
RGJOEKWQDUBAIZ-RXPJKXIYSA-N
133639590
CC(C)(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
C21H36N7O16P3S
MFCD0679839
coenzymea, coenzyme a
[[(2S,3R,4S,5S)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(3R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butyl]hydrogenphosphat
Spezifikation
Coenzyme A trihydrate
50mg
C21H36N7O16P3S
77809
RGJOEKWQDUBAIZ-RXPJKXIYSA-N
[[(2S,3R,4S,5S)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(3R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butyl]hydrogenphosphat
133639590
Lyophilisiertes Pulver
Kunststoffflasche
85-61-0
MFCD0679839
coenzymea, coenzyme a
CC(C)(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
767.533
821.58
Sicherheitsdatenblatt (SDS)