Learn More
Coenzym A-Trilithiumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15476899
Click to view available options
Menge:
100 mg
Nützlich für die Fettsäuresynthese und -oxidation
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Coenzym A erleichtert die Entfernung von Lipidperoxiden durch eine zunehmende Mobilisation von Fettsäuren und fördert die Reparatur von Plasmamembranen durch Aktivierung der Phospholipid-Synthese. CoA ist an den Mechanismen einer Vielzahl von Enzymen beteiligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Coenzyme A trilithium salt
CAS 18439-24-2
Farbe Weiß
Summenformel C21H33Li3N7O16P3S
MDL-Nummer MFCD00075848
Menge 100 mg
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Synonym coenzyme a, trilithium salt
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
IUPAC-Name Trilithium; [5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl]-Wasserstoffphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 785.329
PubChem CID 53442190
Formelmasse 785.33
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver