Learn More
Coenzym Q-10, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15466749
90.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
303-98-0
C59H90O4
863.37
MFCD00042919
ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
5281915
CHEBI:46245
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C)=C(C)C1=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
303-98-0
C59H90O4
863.37
MFCD00042919
ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
5281915
CHEBI:46245
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C)=C(C)C1=O
Bestandteil der Elektronentransportkette und der aeroben Zellatmung
It is used as a component of electron transport chain and in aerobic cellular respiration, Coenzyme Q10 can protect human endothelial cells from oxidative damage by modulating the nitric oxide pathway. In addition, Coenzyme Q10 inhibits LDL oxidation, a major process in the development of atherosclerosis. Coenzyme Q10 is known to suppress the down regulation of NOS and up-regulation of NOS2. As a result of its ability to bind Ca2+, Coenzyme Q10 can transport this cation across artificial biomimetic membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Komponente der Elektronentransportkette und bei der aeroben zellulären Atmung verwendet. Das Coenzym Q10 kann menschliche Endothelzellen durch Modulation des Stickoxidpfads vor oxidativen Schäden schützen. Darüber hinaus hemmt das Coenzym Q10 die LDL-Oxidation, einen wichtigen Prozess bei der Entwicklung von Atherosklerose. Das Coenzym Q10 ist bekannt dafür, dass es die Herunterregulierung von NOS und die Hochregulierung von NOS2 unterdrückt. Aufgrund seiner Fähigkeit, Ca2+ zu binden, kann das Coenzym Q10 dieses Kation über künstliche biomimetische Membranen transportieren.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Coenzyme Q-10
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Farbe Gelb bis orange
Menge 5 g
Beilstein 1900141
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,9843
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
IUPAC-Name 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Formelmasse 863.36
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver