Learn More
Coenzyme Q10, Tocris Bioscience™
Antioxidant
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 300310
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 10mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412224
  • 99.96 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Component of the mitochondrial transporter chain that behaves as a powerful antioxidant. Displays neuroprotective activity.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
303-98-0
863.365
coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
CHEBI:46245
CC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)OC)OC)CC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
C59H90O4
ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
5281915
2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Spezifikation
10mg
303-98-0
coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
CC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)OC)OC)CC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
863.365
CHEBI:46245
>99%
Coenzyme Q10
C59H90O4
ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
5281915
863.34