missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 10767-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16887363

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

The protein encoded by this gene is one of eight proteins which form a Golgi-localized complex required for normal Golgi morphology and function. It is thought that this protein is required for steps in the normal medial and trans Golgi-associated processing of glycoconjugates and plays a role in the organization of the Golgi-localized complex.
Spezifikation

Spezifikation

COG1
Polyclonal
Unconjugated
COG1
CDG2G, COG complex subunit 1, COG1, KIAA1381, LDLB
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
16834, 303652, 9382
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.55 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8WTW3, Q9Z160
Cog1
COG1 Fusion Protein Ag1203
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote