Learn More
CPC™ HFC35-Schlauchanschlusskupplungseinsätze aus Polysuflon
Frei schwebend
N.V.
Spezifikation
Material Polysulfon
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polysulfon-Kupplung
  • Für anspruchsvolle Anwendungen
  • UV-beständig, hält kontinuierlicher Exposition von schädlichen UV-Strahlen stand
  • Ergonomisches Design
  • Betrieb in rauen Umgebungen bei Temperaturen von -40 °F bis 280 °F (-40 °C bis 138 °C)
  • Druck: Vakuum bis 125 psi (8.6 bar)
  • Großes, ummanteltes Daumenverriegelungspolster
  • Führt zu einem hohen Durchfluss und einem außergewöhnlich geringem Verschütten
Spezifikation
Spezifikation
Polysulfon
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen