missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ HFC35-Schlauchanschlusskupplungseinsätze aus Polysuflon

Frei schwebend

Marke:  CPC™ 22635

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11913804

Menge Preis
1 41.45 € / 1 Stück
10 35.03 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 02-09-2021

Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Polysulfon-Kupplung
  • Für anspruchsvolle Anwendungen
  • UV-beständig, hält kontinuierlicher Exposition von schädlichen UV-Strahlen stand
  • Ergonomisches Design
  • Betrieb in rauen Umgebungen bei Temperaturen von -40 °F bis 280 °F (-40 °C bis 138 °C)
  • Druck: Vakuum bis 125 psi (8.6 bar)
  • Großes, ummanteltes Daumenverriegelungspolster
  • Führt zu einem hohen Durchfluss und einem außergewöhnlich geringem Verschütten
Spezifikation

Spezifikation

Polysuflon
3/8 in. Schlauchanschlusseinsatz, inline, mit Ventil
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate