Learn More
Masterflex™ Biopharm Plus™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche, platinvernetztes Silikon
Beschreibung
- Ideal zur pharmazeutischen und biotechnologischen Verwendung
- Geringe extrahierbare Menge, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und niedriger Kompressionssatz
- Speziell für Masterflex™ Pumpen extrudiert
- Bietet eine längere Lebensdauer als andere platinierte und peroxidgehärtete Silikonschlauch-Formulierungen
- Hergestellt gemäß den Richtlinien der Guten Fertigungspraxis (GMP)
- Längere Lebensdauer der Schläuche bedeutet weniger Schlauchwechsel und Wartungsbedarf
- Entspricht USP-Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Ausgezeichnete Biokompatibilität und geringe Absorption
- Durchscheinend, geruchlos und ungiftig
- Wetter-, ozon-, korona- und strahlungsbeständig
- Können durch Autoklavieren, Gammastrahlung oder Ethylenoxid sterilisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, FDA 21 CFR 177.2600, Übertrifft die Hygienestandards der Klasse 3A, Europäisches Arzneibuch (EP) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 5/16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7,9 mm |
| Material | BioPharm (platinbehandeltes Silikon) |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 760 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie, Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Anwendungen in der Lebensmittelbranche |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -59 °C |
| Schlauchgröße | 18 |
| Mehr anzeigen |