Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Pumpenschläuche aus Silikon, durchscheinend
Beschreibung
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Schlauchpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Bestellinformation
In einer Packung à 25 ft. (25 ft.)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600, übertrifft die Anforderungen der 3A-Hygienenormen im Europäischen Arzneibuch (European Pharmacopoeia, EP) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | Silikon (Peroxid-gehärtet) |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 26 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25┬áft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
| Zur Verwendung mit | Masterflex™ I/P Pumpenköpfe |
| Mehr anzeigen |