Learn More
Colestilan, TRC
Artikelnummer. 30351756
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351756 1 g 1 Gramm
30351106 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30351756 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC6400901G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95522-45-5
Summenformel C4H6N2 . C3H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 174.63
Synonym 2-Methyl-1H-imidazole polymer with 2-(Chloromethyl)oxirane, (Chloromethyl)oxirane polymer with 2-methyl-1H-imidazole, Cholebine, Colestilan Chloride, Colestimide, Epichlorohydrin-2-methylimidazole Copolymer, MCI 196
IUPAC-Name 2-(chloromethyl)oxirane 2-methyl-1H-imidazole
SMILES CC1=NC=CN1.ClCC2CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Colestilan
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2.C3H5ClO/c1-4-5-2-3-6-4;4-1-3-2-5-3/h2-3H,1H3,(H,5,6);3H,1-2H2
Formelmasse 174.056