Learn More
Colistin Sulfate (Mixture of A and B compound), TRC
Artikelnummer. 18021830
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18021830 5 g 5 Gramm
18071900 1 g 1 Gramm
18041310 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18021830 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC6415005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1264-72-8
Summenformel C55H100N16O20S2
Molekulargewicht (g/mol) 1155.4
Synonym Colistin sulfate (7CI), Belcomycin, Colimycin sulfate, Colomycin, Colomycin syrup, Nipoxyme, Polymyxin E sulfate, Polymyxin E, sulfate (salt)
IUPAC-Name Colistin sulfate
SMILES OS(O)(=O)=O.[H][C@]([C@H](O)C)(C(N[C@H](C(N[C@H]1CCNC([C@@](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@H](NC([C@@H](NC1=O)CCN)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C)=O)CCN)=O)CCN)=O)([C@H](O)C)[H])=O)=O)CCN)=O)NC([C@@H](NC(CCCCC(CC)C)=O)CCN)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Colistin sulfate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C53H100N16O13.H2O4S/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;1-5(2,3)4/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);(H2,1,2,3,4)/t30?,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;/m1./s1
Formelmasse 1266.733
Reinheit (%) >95%