Learn More
Colistin sulfate, Thermo Scientific™
Colistin Sulfate salt (2:5), CAS # 1264-72-8, (synonym: Polymyxin E Complex), is a complex mixture of antibiotics, with Colistin A and B being the primary components. It has anti-bacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria and may also be used as a neuromuscular blocker.
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60915.03
| Menge | 1g |
|---|
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
| Colistin sulfate | |
| White | |
| MFCD00146495 | |
| 14,2479 | |
| Soluble in water |
| 1264-72-8 | |
| 1g | |
| UN2811 | |
| Polymyxin E |
Sicherheit und Handhabung
- Colistin sulphate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Colistin, sulphate
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.