Learn More
Colistin sulfate, Thermo Scientific™
Colistin Sulfate salt (2:5), CAS # 1264-72-8, (synonym: Polymyxin E Complex), is a complex mixture of antibiotics, with Colistin A and B being the primary components. It has anti-bacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria and may also be used as a neuromuscular blocker.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60915.03
Menge 1g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15463599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00 €
    162.65 € / 1 Gramm
    Sparen 18.35 €
    10% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General description
• Colistin Sulfate salt is a stable, cationic, water-soluble, white powder composed of over 30 components
• Originally isolated from B. polymyxa, it inhibits the growth of the Gram-negative (e.g. E. coli, P. aeruginosa, P. fluorescens, and S. enterica), and Gram-positive bacteria (e.g. L. lactis, P. polymyxa, P. acidilactici, and S. aureus) by permeabilizing the bacterial cell membrane
Applications
• Colistin Sulfate has potent anti-endotoxin activity rendered through its ability to bind lippopolysaccharides that make up bacterial endotoxins
• This compound is often used in the management of multi-drug resistant Gram-negative infections
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Colistin sulfate
White
MFCD00146495
14,2479
Soluble in water
1264-72-8
1g
UN2811
Polymyxin E
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Colistin sulphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Colistin, sulphate
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.