Beschreibung
Für einen zuverlässigen und sauberen Anschluss von Schläuchen und Kapillaren zum Sammeln von Flüssigkeiten. SCAT Die Kollektoren sind in Ausführungen mit bis zu 8 Anschlussmöglichkeiten erhältlich. Die Anschlüsse befinden sich entweder seitlich oder vertikal, sodass die Schläuche einfach angeschlossen werden können. Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern von 2,3 bis 11,5 mm können angeschlossen werden. Die Verbindungsstücke bestehen aus chemisch beständigem PTFE-, PFA- oder PP-Material.
Bestellinformation
dimForUseWith
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5,0 bis 11,5 mm |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit | Schlauchanschluss |
| Form | Seitwärts |
| Enthält | Fittings für 2 x 5,0 bis 11,5 mm Innendurchmesser, 2-in-1-Verbinder |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | 2-in-1-Anschluss |