Learn More
SCAT Kollektor für HPLC
Artikelnummer. 10629680 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
2-in-1-Anschluss
3-in-1 Vertikalverbinder
3-in-1-Anschluss
3-in-1-Seitenverbinder
8-in-1-Anschluss
Innendurchmesser (metrisch):
5,0 bis 11,5 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10629680 8-in-1-Anschluss 5,0 bis 11,5 mm 3.2 mm 1 Stück
10588140 2-in-1-Anschluss 5,0 bis 11,5 mm - 1 Stück
10475323 2-in-1-Anschluss - 3.2 mm 1 Stück
10064784 2-in-1-Anschluss - 3.2 mm 1 Stück
10590251 3-in-1-Anschluss - - 1 Stück
10233503 3-in-1-Anschluss 5,0 bis 11,5 mm 3.2 mm 1 Stück
10358729 3-in-1-Seitenverbinder 5,0 bis 11,5 mm - 1 Stück
10394123 3-in-1-Anschluss - 3.2 mm 1 Stück
15154609 3-in-1 Vertikalverbinder 5,0 bis 11,5 mm - 1 Stück
10723862 8-in-1-Anschluss - 3.2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10629680 Lieferant SCAT Lieferanten-Nr. 160129
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sammeln Sie mehrere Schläuche in einem einzigen Anschluss – mit dem richtigen Sammler kein Problem! Der Schlauchverbinder ist der flexibelste Verbinder des SCAT System.
Für einen zuverlässigen und sauberen Anschluss von Schläuchen und Kapillaren zum Sammeln von Flüssigkeiten. SCAT Die Kollektoren sind in Ausführungen mit bis zu 8 Anschlussmöglichkeiten erhältlich. Die Anschlüsse befinden sich entweder seitlich oder vertikal, sodass die Schläuche einfach angeschlossen werden können. Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern von 2,3 bis 11,5 mm können angeschlossen werden. Die Verbindungsstücke bestehen aus chemisch beständigem PTFE-, PFA- oder PP-Material.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 5,0 bis 11,5 mm
Material PFTE, PFA
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Zur Verwendung mit Abfallkappe, Schläuche mit 2,3 mm AD (7 x), Schläuche mit 6,4 mm ID (1 x)
Einlass 8 Einlassanschlüsse
Form Vertikal
Enthält Fittings für 7 x 2,3/3,2 mm Außendurchmesser, 1 x 5,0 bis 11,5 mm Innendurchmesser, 8-in-1-Anschluss
Farbe Weiß
Produkttyp 8-in-1-Anschluss