Learn More
Shamrock™ Farbcodiertes Beschriftungsband, 55 m
Description
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperatur -20 bis +121 °C.
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Markierung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Abnehmbar |
| Farbe | Grün |
| Produkttyp | Etikettenband |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Universalmarker, Bleistifte und Filzstifte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen |
| Menge | Je 1 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -20 bis 121 ° °C |
| Länge (metrisch) | 55 m |
| Breite (metrisch) | 19 mm |