Learn More
Shamrock™ Farbcodiertes Etikettenklebeband
Dieses selbstklebende Etikettenklebeband bietet eine universelle Beschriftungsmöglichkeit mit Kugelschreibern, Bleistiften und Filzstiften zur einfachen Identifizierung.
20.31 € - 153.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfache Identifikation, Beschriftung
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +121 °C
Länge (metrisch) 55 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11785753
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-120-3
Grün 13 mm
20.31 €
55 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11751626
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-110-12
Lila 38 mm
48.15 €
55 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11761616
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-110-2
Gelb 38 mm
153.00 €
55 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11721626
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-110-5
Orange 38 mm
153.00 €
55 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11761636
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-200-22
Magenta 50 mm
55.95 €
55 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11741636
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-200-7
Rosa 50 mm
55.95 €
55 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
  • Temperaturbereich von −20 ° bis +121 °C
  • Kann in Autoklaven, Tiefkühlgeräten, Kühlschränken und Öfen verwendet werden
  • Drei Längen erhältlich – 13 mm, 38 mm, 50 mm
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Einfache Identifikation, Beschriftung
-20 °C bis +121 °C
55 m