Learn More
Shamrock™ Farbcodiertes Etikettenklebeband, 12 m
Für den sicheren Einsatz in Autoklaven, Tiefkühlgeräten und Öfen geeignet. Shamrock™ Farbcodiertes Etikettenband lässt sich mit Markern, Kugelschreibern und Filzstiften und sogar mit Bleistiften beschriften.
Marke:  Shamrock™ ST-34-2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03060kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11775483
  • 35.95 € / 12 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen Wasser, Öl und Säure
  • Temperatur -20 bis +121 °C
  • Für Autoklav, Tiefkühlgerät, Kühlschrank und Backofen
  • Beschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Gelb
Ideal für Universalmarker, Bleistifte und Filzstifte
Je 1
12 m
Abnehmbar
Beschriftungsband
Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
-20 bis 121 ° °C
19 mm