Learn More
Shamrock™ Farbcodiertes Mehrzweck-Etikettenband, 0,50 in. (12,7 mm) Rolle
Description
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Abnehmbar |
| Farbe | Gelb |
| Produkttyp | Farbcodiertes Allzweck-Beschriftungsband |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Universalmarker, Bleistifte und Filzstifte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen |
| Menge | Je 1 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -20 bis 121 ° °C |
| Abmessungen (L x B) | 500 x 0,50 in. |
| Show More |