Learn More
Shamrock™ Farbcodiertes Etikettenklebeband, 12 m
Für den sicheren Einsatz in Autoklaven, Tiefkühlgeräten und Öfen geeignet. Shamrock™ Farbcodiertes Etikettenband lässt sich mit Markern, Kugelschreibern und Filzstiften und sogar mit Bleistiften beschriften.
7.15 € - 36.30 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Klebstofftyp | Abnehmbar |
Produkttyp | Beschriftungsband |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Universalmarker, Bleistifte und Filzstifte |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11705493
|
Shamrock™
ST-34-5 |
Orange | 19 mm |
36.30 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11775483
|
Shamrock™
ST-34-2 |
Gelb | 19 mm |
35.95 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11795483
|
Shamrock™
ST-34-4 |
Rot | 19 mm |
35.80 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11715493
|
Shamrock™
ST-34-6 |
Blau | 19 mm |
10.40 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11725753
|
Shamrock™
ST-10-4 |
Rot | 25 mm |
12.00 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11745753
|
Shamrock™
ST106 |
Blau | 25 mm |
13.25 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11724794
|
Shamrock™
ST-12-2 |
Gelb | 13 mm |
23.60 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11765483
|
Shamrock™
ST-34-1 |
Weiß | 19 mm |
33.05 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11705513
|
Shamrock™
ST-34-7 |
Pink | 19 mm |
10.40 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11745483
|
Shamrock™
ST-12-6 |
Blau | 13 mm |
25.75 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11785483
|
Shamrock™
ST-34-3 |
Grün | 19 mm |
10.40 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11720075
|
Shamrock™
ST-12-12 |
Lila | 13 mm |
23.60 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11794784
|
Shamrock™
ST-12-1 |
Weiß | 13 mm |
7.90 €
12 Meter |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11735483
|
Shamrock™
ST-12-5 |
Orange | 13 mm |
25.75 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11755483
|
Shamrock™
ST-12-7 |
Pink | 13 mm |
23.40 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11715513
|
Shamrock™
ST-10-1 |
Weiß | 25 mm |
12.00 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11735513
|
Shamrock™
ST-10-3 |
Grün | 25 mm |
31.10 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11725513
|
Shamrock™
ST102 |
Gelb | 25 mm |
13.25 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11780075
|
Shamrock™
ST-10-12 |
Lila | 25 mm |
13.20 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11735753
|
Shamrock™
ST-10-5 |
Orange | 25 mm |
11.97 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11730075
|
Shamrock™
ST-12-14 |
Grau | 13 mm |
7.15 €
12 Meter |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11760075
|
Shamrock™
ST-34-14 |
Grau | 19 mm |
9.41 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Beständig gegen Wasser, Öl und Säure
- Temperatur -20 bis +121 °C
- Für Autoklav, Tiefkühlgerät, Kühlschrank und Backofen
- Beschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Ja | |
Beschriftungsband | |
Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen | |
-20 bis 121 ° °C |
Abnehmbar | |
Ideal für Universalmarker, Bleistifte und Filzstifte | |
Je 1 | |
12 m |