Learn More
Roland Vetter Laborbedarf™ Color Coded Marking Tape, 19mm
Safe for use in autoclaves, freezers and ovens. Roland Vetter Laborbedarf™ Color-Coded Marking Tape can be written on with marker, ballpoint and felt-tip pen, and even pencil.
Marke:  Roland Vetter Laborbedarf™ 26145
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 10003250
  • 17.54 € / 55 Meter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Resistant to water, oil and acid
  • Temperature -20 to + 121°C
  • For autoclave, freezer, refrigerator and oven
  • Marking with a ballpoint pen, pencil and felt-tip pen
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Roll
Marking Tape
19 mm