Learn More
Shamrock™ KLEBEBAND GELB 55M X 13MM 13mm / 54,8m
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben und Größen lieferbar. Das Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung bietet verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Prüfung, Arzt oder Abteilung.
Marke: Shamrock™ ST-120-2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08730kg
Beschreibung
- Beständig gegen Wasser, Öl und Säure
- Temperaturbereich -20 bis +121 °C
- Für Autoklav, Tiefkühlgerät, Kühlschrank und Backofen
- Universelle Beschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Especificaciones
Abnehmbar | |
Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung | |
12,7 m |
Gelb | |
12,7 m x 12,7 mm | |
12,7 mm |