Learn More
Shamrock Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung
Dieses farbcodierte Mehrzweck-Beschriftungsband wurde für die Organisation in Labors entwickelt und ist mühelos entfernbar.
Marke: Shamrock ST-12-16
Beschreibung
- Entfernbares Beschriftungsband für die Organisation in Labors
- Verschiedene Farben und Größen erhältlich
Spezifikation
Abnehmbar | |
Rolle | |
500 in. | |
1 in. (Kern) |
Aquamarin | |
Farbiges Etikettenklebeband | |
0,5 in. |