Learn More
Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Abnehmbar |
| Farbe | Rosa |
| Format | Rolle |
| Produkttyp | Farbcodiertes Allzweck-Beschriftungsband |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B) | 12 m x 25 mm |
| Länge (metrisch) | 12 m |
| Breite (metrisch) | 25 mm |