Learn More
Thermo Scientific™ Color-Rich gefärbte Carboxylat-modifizierte Partikel
Thermo Scientific™ Color-Rich gefärbte Carboxylat-modifizierte Partikel bieten bei qualitativen und quantitativen Lateral-Flow-Tests eine ausgezeichnete Sensitivität.
Marke:  Thermo Scientific™ DBK1040CB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11898273
  • 889.00 € / 100 Milliliter
Voraussichtliches Versanddatum: 02-09-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Color-Rich gefärbte Carboxylat-modifizierte Partikel bieten bei qualitativen und quantitativen Lateral-Flow-Tests eine ausgezeichnete Sensitivität. Diese mit höherer Intensität gefärbten Partikel bieten ein Höchstmaß an Farbe und Brillanz sowie immunologisch-reaktive Oberflächen. Diese Partikel sind aus Polystyrol mit oder ohne Oberfläche mit Copolymerstruktur aufgebaut, was schnelle Bindungs- und Verarbeitungsreaktionen gewährleistet. Die hydrophilen Partikel sind erhältlich in Blau, Rot oder Schwarz mit Färbung im Inneren, können Liganden ohne Farbstoffinterferenz binden, besitzen eine hohe Protein-Bindungskapazität sowie einen optimierten Säureanteil.
  • Es stehen eine Reihe von Oberflächenfunktionalitäten zur Verfügung.
  • Der Nenndurchmesser von 0,4μm ist die optimale Größe für die gängigsten Latex-basierenden Lateral Flow-Tests Der Variationskoeffizient des Durchmessers liegt unter 5 %, was eine gleichförmige Migration durch die Membranen gewährleistet
Klinische Diagnostik, Molekularbiologie und Lateral Flow-Tests, turbidimetrische und Objektträger-Agglutinations-Tests
Spezifikation
Spezifikation
keiner
0.4µm
Carboxylate-Modified
Polystyrene or Polystyrene with coploymer grafted surface
Dyed polystyrene microspheres in water
0,4 um
55A ² / Rinnsal
0,4 um
1.59 at 589nm (25°C)
Unless otherwise stated, refrigerate (2-8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Keep in original amber bottle and do not expose to light which can deteriorate the product. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.
schwarz
Schwarz
Carboxylate-modified
4 % Fest
0,4 um
Certificate of Analysis
1.06g/cm ³
100ml
Produkt stabil für mindestens 24 Monate
<5 % CV