Learn More
Thermo Scientific™ Color-Rich gefärbte Carboxylat-modifizierte Partikel
Thermo Scientific™ Color-Rich gefärbte Carboxylat-modifizierte Partikel bieten bei qualitativen und quantitativen Lateral-Flow-Tests eine ausgezeichnete Sensitivität.
Marke: Thermo Scientific™ 93101891020250
Beschreibung
Thermo Scientific™ Color-Rich gefärbte Carboxylat-modifizierte Partikel bieten bei qualitativen und quantitativen Lateral-Flow-Tests eine ausgezeichnete Sensitivität. Diese mit höherer Intensität gefärbten Partikel bieten ein Höchstmaß an Farbe und Brillanz sowie immunologisch-reaktive Oberflächen. Diese Partikel sind aus Polystyrol mit oder ohne Oberfläche mit Copolymerstruktur aufgebaut, was schnelle Bindungs- und Verarbeitungsreaktionen gewährleistet. Die hydrophilen Partikel sind erhältlich in Blau, Rot oder Schwarz mit Färbung im Inneren, können Liganden ohne Farbstoffinterferenz binden, besitzen eine hohe Protein-Bindungskapazität sowie einen optimierten Säureanteil.
Diese Partikel werden innen mit Hilfe der Thermo Scientific™ Color-Rich Methode oder mit dem proprietären Firefli™ Fluoreszenz-Färbungsprozess gefärbt. Color-Rich Färbemethoden liefern eine außergewöhnliche Farbsättigung, verhindern das Auslaugen von Farbstoff in wässrigen Medien, lassen die Oberfläche frei für kovalente Kupplung mittels einer COOH-Gruppe und besitzen optimale immunologische Reaktivität.Eigenschaften:
- Farbstofffreie Oberfläche für Kupplung
- Hohe Proteinbindungskapazität
- Hydrophil — adsorbiert und bindet Proteine
- Optimierung von Assays durch die Kontrolle von Empfindlichkeit, Spezifität und Stabilität
- Optimierter Säureanteil
- Einfache kovalente Kupplungsprotokolle in nur einem Schritt
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Binden von Liganden ohne Farbstoffinterferenzen
- Optimale Größe für die gängigsten latexbasierten Lateral-Flow-Tests: 0,4 μm Nenndurchmesser (DB1040CA bis DBK1040CB)
- Gleichförmige Migration durch Membranen mit einem Variationskoeffizient (CV) des Durchmessers von unter 5 %
Empfohlen für:
- Klinische Diagnostik
- Molekularbiologie
- Lateral Flow, turbidimetrische und Objektträger-Agglutinationstests
Spezifikation
Ohne | |
2,5 % Feststoffe | |
Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser | |
Polystyrol oder Polystyrol mit gepfropfter Copolymer-Oberfläche | |
Blau | |
100A ² / Gruppe | |
15 ml | |
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. | |
<5 % CV | |
0,85 μm |
Carboxylat-modifiziert | |
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten In der originalen gelben Flasche aufbewahren, und keinem Licht aussetzen, das das Produkt beschädigen kann. Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. | |
Blau | |
Carboxylat-modifizierter Partikel | |
Analysezertifikat | |
1.06g/cm ³ | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) | |
Carboxylate-Modified | |
0,85 μm | |
0,85 μm |