Learn More
Thermo Scientific™ Color-Rich gefärbte Carboxylat-modifizierte Partikel
Thermo Scientific™ Color-Rich gefärbte Carboxylat-modifizierte Partikel bieten bei qualitativen und quantitativen Lateral-Flow-Tests eine ausgezeichnete Sensitivität.
205.00 € - 7265.00 €
Spezifikation
Bindungseigenschaft | Carboxylat-modifiziert |
---|---|
Inhalt | Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser |
Produkttyp | Carboxylat-modifizierter Partikel |
Enthält | Analysezertifikat |
Brechungsindex | 1,59 bei 589 nm (25 °C) |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Farbstofftyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Farbstofftyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11864203
|
Thermo Scientific™
93101891020250 |
0,85 μm | 15 ml | Blue |
271.00 €
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11874203
|
Thermo Scientific™
93101891020350 |
0,85 μm | 100 mL | Blau |
1040.00 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11884203
|
Thermo Scientific™
93101891020450 |
0,85 μm | 1000 mL | Blau |
7265.00 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11808283
|
Thermo Scientific™
DB1040CA |
0,4 μm | 15 ml | Blau |
205.00 €
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11818283
|
Thermo Scientific™
DB1040CB |
0,4 μm | 100 mL | Blau |
1040.00 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11888273
|
Thermo Scientific™
DBK1040CA |
0,4 μm | 15 ml | Schwarz |
205.00 €
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11898273
|
Thermo Scientific™
DBK1040CB |
0,4 μm | 100 mL | Schwarz |
785.00 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10729125
|
Thermo Scientific™
DR1040CA |
0,4 μm | 15 ml | Rot |
271.00 €
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11848293
|
Thermo Scientific™
DR1040CB |
0,4 μm | 100 mL | Rot |
1040.00 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Color-Rich gefärbte Carboxylat-modifizierte Partikel bieten bei qualitativen und quantitativen Lateral-Flow-Tests eine ausgezeichnete Sensitivität. Diese mit höherer Intensität gefärbten Partikel bieten ein Höchstmaß an Farbe und Brillanz sowie immunologisch-reaktive Oberflächen. Diese Partikel sind aus Polystyrol mit oder ohne Oberfläche mit Copolymerstruktur aufgebaut, was schnelle Bindungs- und Verarbeitungsreaktionen gewährleistet. Die hydrophilen Partikel sind erhältlich in Blau, Rot oder Schwarz mit Färbung im Inneren, können Liganden ohne Farbstoffinterferenz binden, besitzen eine hohe Protein-Bindungskapazität sowie einen optimierten Säureanteil.
Diese Partikel werden im Inneren mithilfe der Thermo Scientific™ Color-Rich Methode oder mit dem firmeneigenen Firefli™ Fluoreszenz-Färbungsprozess gefärbt. Color-Rich Färbemethoden liefern eine außergewöhnliche Farbsättigung, verhindern das Auslaugen von Farbstoff in wässrigen Medien, lassen die Oberfläche frei für kovalente Bindung mittels einer COOH-Gruppe und besitzen optimale immunologische Reaktivität.Eigenschaften:
- Farbfreie Oberfläche für Bindungen
- Hohe Proteinbindungskapazität
- Hydrophil – einfache Adsorption und Kopplung von Proteinen
- Optimierung von Assays durch die Kontrolle von Empfindlichkeit, Spezifität und Stabilität
- Optimierter Säureanteil
- Einfache kovalente Bindungsprotokolle in nur einem Schritt
- Gewährleistete Reproduzierbarkeit
- Binden von Liganden ohne Farbstoffinterferenzen
- Optimale Größe für die gängigsten latexbasierten Lateral-Flow-Tests: 0,4 μm Nenndurchmesser (DB1040CA bis DBK1040CB)
- Gleichförmige Migration durch Membranen mit einem Variationskoeffizient (CV) des Durchmessers von unter 5 %
Empfohlen für:
- Klinische Diagnostik
- Molekularbiologie
- Lateral Flow, turbidimetrische und Objektträger-Agglutinationstests
Spezifikation
Carboxylat-modifiziert | |
Carboxylat-modifizierter Partikel | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) | |
Carboxylate-Modified |
Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser | |
Analysezertifikat | |
Produkt stabil für mindestens 24 Monate | |
<5 % CV |