Learn More
Buerkle™ Schutzbrillen in verschiedenen Farben
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau
Gelb, schwarz
Silver Gray
Violet, Green
Beschreibung
- Die Bügel können von der Grundeinstellung auf 4 Längen verstellt werden.
- Schirm aus Polycarbonat, äußerst schlagfest
- Mit integriertem Seitenschutz
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN 4646/47 |
Beschreibung | Polycarbonatschild |
Produkttyp | Farbschutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Maximaler UV-Schutz für die Augen |
Rahmenfarbe | Blau |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
UV-Schutz | Ja |