missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kolorimetrische Standardlösung, gelb, Chem Lab™

Catalog Number 11997423
Click to view available options
Menge:
100 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Menge 100 ml
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Farbe stock Standard Lösung Y (Gelb)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: iron chloride, cobalt chloride, hydrochloric acid
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'