Learn More
Thermo Scientific Chemicals ColorpHast™ pH-Zwischenstreifen
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 035235.LS
182.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11343607
  • 273.00 € / 6 Einheiten
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ColorpHast™ pH Strips, Universal, four squares with different indicators on each strip, 0-14 pH range is used in analytical laboratory to measure the pH readings in seconds in drinking water, saliva and in chemical reactions. It is utilized for quick and accurate measurement and saves our time and trouble.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 6
6 Einheit
Mittlerer pH-Streifen