Learn More
Epredia™ ColorStack Lagerungssystem
Mit Epredia™ ColorStack Lagerungssystemen erreichen Sie bei der Archivierung von Objektträgern einen höheren Organisationsgrad.
317.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12151820
|
Epredia™
E43/12C/BLUE |
Blau |
317.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12111830
|
Epredia™
E43/12C/TAN |
Gelbbraun |
317.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12141820
|
Epredia™
E43/12C/AQUA |
Aqua |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12191820
|
Epredia™
E43/12C/ORANGE |
Orange |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12131830
|
Epredia™
E43/12C/YELLOW |
Gelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12121830
|
Epredia™
E43/12C/WHITE |
Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ ColorStack Lagerungssystemen erreichen Sie bei der Archivierung von Objektträgern einen höheren Organisationsgrad. Diese Systeme bieten eine effektive visuelle Sortierungsmethode, sind die perfekte Ergänzung für die Standardschränke und können zusammen mit der LabStack Standardschrankserie verwendet werden. Der Schrank besteht aus cremefarbenem epoxidbeschichtetem Metall. Die farbig kodierten Schubladen besitzen farbige Vorderseiten aus Kunststoff und sind in 10 verschiedenen Farbtönen erhältlich.
Enthält
- 14 Schubladen gleicher Farbe
- Jede dieser Schubladen ist 48 x 48 x 14 cm groß und kann 6,000 Objektträger aufnehmen.
Kompatibilität
- Vollständig kompatibel mit allen Standardschränken, Sockeln und Optionen
- Colorstack-Schubladen können die Schubladen eines Standardschranks mit 14 Schubladen problemlos ersetzen
- Die Spezialabdeckung ist farblich passend zum ColorStack Schrank mit 14 Schubladen cremefarben gestaltet
Spezifikation
Schrank mit 14 Schubladen |