Learn More
Eppendorf™ ColorTag Markierungsringe für 19 mm
Artikelnummer. 30689668 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Hellblau
Hellgelb
Hellgrün
Hellorange
Hellrosa
Hellviolett
Neon-Magenta
Neonblau
Neongelb
Neongrün
Neonorange
Neonpink
Packungsgröße:
10 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30689668 Hellblau 10 Stück
30689648 Hellgrün 10 Stück
30689695 Hellgelb 10 Stück
30689730 Hellorange 10 Stück
30689674 Hellrosa 10 Stück
30689689 Hellviolett 10 Stück
30689621 Neonblau 10 Stück
30689721 Neongrün 10 Stück
30689619 Neongelb 10 Stück
30689706 Neonorange 10 Stück
30689655 Neonpink 10 Stück
30689644 Neon-Magenta 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30689668 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 3102660000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ColorTag Silikon-Pipettenmarkierungsringe, erhältlich in sechs Größen und zwölf leuchtenden Farben
  • Flexible Silikonringe zur einfachen Kennzeichnung und Beschriftung von Pipetten und Dosierern
  • 19 mm Innendurchmesser, ideale Passform für Eppendorf Einkanalpipetten bis 1 ml (unterer Teil)
  • Vermeiden Sie Fehler durch Pipettenverwechslung und bringen Sie Farbe und Freude in Ihr Labor (12 leuchtende Farben).
  • Autoklavierbar und geeignet für UV- oder H₂O₂-Sterilisation sowie umfassend für den Laboreinsatz getestet
  • ColorTag-Ringe haben die Eppendorf Das Logo ist innen eingeprägt, um das Original leicht wiederzuerkennen.
  • Umweltfreundliche, wiederverschließbare Verpackung aus 100 % Papier
  • Die vielseitigen ColorTag-Markierungsringe lassen sich einfach an jedem beliebigen Ort befestigen. Eppendorf Pipetten und viele andere Instrumente zur Flüssigkeitshandhabung sowie andere Laborgeräte ermöglichen eine farbcodierte Identifizierung auch aus der Ferne.
  • Personalisieren Sie sie mit Stiften für individuelle Beschriftungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Hellblau
Zur Verwendung mit Pipetten
Material Silikon
Typ Einkanaliger Pipettenadapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Einkanalpipetten bis zu 1 ml
Menge 10 Pk.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 19 mm