Learn More
Thermo Scientific™ Columbia-Blutagar mit 8 mg/l Aztreonam
Artikelnummer. 12937148
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Columbia-Blutagar mit 8 mg/l Aztreonam
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung
12937148 Columbia-Blutagar mit 8 mg/l Aztreonam
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12937148 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PB0835A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Kultivieren und isolieren Sie mit diesem gebrauchsfertigen Mehrzwecknährboden eine große Varietät anspruchsvoller Mikroorganismen.
Mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia-Blutagar mit 8 mg/l Aztreonam können Sie eine große Varietät anspruchsvoller Mikroorganismen kultivieren und isolieren. Columbia-Agar ist ein ideales Basismedium für die Zugabe von Blut, insbesondere in selektiven Rezepturen, wenn antimikrobielle Wirkstoffe zugesetzt werden. Das in diesem Fall hinzugefügte defibrinierte Pferdeblut und Aztreonam erleichtert die selektive Kultivierung anspruchsvoller grampositiver Mikroorganismen.
Traditionell handelte es sich bei der Basis für Blutagar entweder um Medien mit Caseinhydrolysat oder Fleischextrakt. Der Vorteil der ersten Option liegt in der schnellen Entstehung großer Kolonien, während die zweite Option klar definierte Hämolysen und eine gute Differenzierung der Kolonien ermöglicht. Der Columbia-Blutagar mit 8 mg/l Aztreonam vereint die Vorteile dieser beiden Medienarten und bietet so eine bessere Gesamtleistung sowie vielseitige und hervorragende Leistungen in verschiedenen Anwendungsbereichen.1
  • Erzeugt große Kolonien anspruchsvoller Mikroorganismen mit klar definierten hämolytischen Reaktionen und deutlicher Kolonienmorphologie.
  • Durch zusätzliches Aztreonam selektiv für die Auswahl grampositiver Bakterien.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Columbia-Blutagar mit 8 mg/l Aztreonam
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5g ± 1,0 g
Verpackungsart 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge 10 Stück/Packung