Learn More
Lenz Laborglasintrumente Säulen nach Hempel mit herausnehmbarem Glasmantel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
95.61 € - 156.88 €
Spezifikation
Enthält Herausnehmbare Glashülle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10719411
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Lenz Laborglasintrumente
05117201
200 mm
95.61 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10000551
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Lenz Laborglasintrumente
05117504
500 mm
121.90 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10010551
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Lenz Laborglasintrumente
05117804
800 mm
156.88 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10498402
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Lenz Laborglasintrumente
05117301
300 mm
101.28 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Säulen nach Hempel
  • Mit herausnehmbarer Glashülle
  • Für Packungen wie Raschig-Ringe oder Glasperlen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Mit herausnehmbarer Glashülle
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Herausnehmbare Glashülle