Beschreibung
- Schutzhandschuhe für hohe mechanische Beanspruchung
- Mittelschwerer, nahtloser 10 Gauge-Strickhandschuh
- Der Strickbund sorgt für eine gute Passform
- Einzigartiges Rückverfolgbarkeitssystem auf Textiletiketten
- Der Lederschutz von Handfläche, Fingern und Arterien sorgt für optimalen Schutz
- Bietet höchste mechanische Beständigkeit
- Gute Flexibilität und viel Komfort
- Hervorragende Griffigkeit beim Einsatz mit Ölen und Fetten durch Lederflicken
Anwendungen:
- Handhabung schwerer und öliger Metallteile
- Handhabung von scharfen oder unregelmäßig geschnittenen Metallteilen
- Pressen und Stanzen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 |
| Farbe | Kompositgrau |
| Oberflächenbehandlung außen | Lederhandfläche |
| Material | Leder |
| Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
| Größe | 11 |
| Art der Handschuhstulpe | Strick |
| Auskleidungsmaterial | Techcor™ |
| Verpackungsart | 12 Paare pro Beutel, 10 Beutel im Karton |
| Serie | VHP Plus |
| Mehr anzeigen |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?