Learn More
Ansell™ Comacier VHP Plus Lederhandschuhe für hohe Beanspruchung
Artikelnummer. 15555746 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
8
9
11
Packungsgröße:
12 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15555746 8 12 Paare
15545746 11 12 Paare
15565746 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15555746 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 97039080
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Schutz vor Schnitten bei Flexibilität und Komfort. Die Ansell Edmont™ Comacier VHP Plus Lederhandschuhe für hohe Beanspruchung bestehen aus Hochleistungsfasern mit Techcor™ Stricktechnologie.
  • Schutzhandschuhe für hohe mechanische Beanspruchung
  • Mittelschwerer, nahtloser 10 Gauge-Strickhandschuh
  • Der Strickbund sorgt für eine gute Passform
  • Einzigartiges Rückverfolgbarkeitssystem auf Textiletiketten
  • Der Lederschutz von Handfläche, Fingern und Arterien sorgt für optimalen Schutz
  • Bietet höchste mechanische Beständigkeit
  • Gute Flexibilität und viel Komfort
  • Hervorragende Griffigkeit beim Einsatz mit Ölen und Fetten durch Lederflicken
Anwendungen:
  • Handhabung schwerer und öliger Metallteile
  • Handhabung von scharfen oder unregelmäßig geschnittenen Metallteilen
  • Pressen und Stanzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003
Farbe Kompositgrau
Oberflächenbehandlung außen Lederhandfläche
Latex Free Nein
Material Leder
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 8
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Techcor™
Verpackungsart 12 Paare pro Beutel, 10 Beutel im Karton
Handflächentyp Leder
Serie VHP Plus
Länge (metrisch) 240-260 mm