Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Mini-Plus im Breitformat, 2 mm dick
Für den Einsatz mit horizontalen Mini-Plus-Geleinheiten im Breitformat.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Zur Maximierung des Probenvolumens
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Blau | |
Kamm | |
Je 1 |
Mini-Plus horizontale Geleinheiten im Breitformat | |
26 | |
2 mm |