Learn More
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
18.85 €
Spezifikation
Typ Kamm
Dicke (metrisch) 0,5 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well Preis Menge & Verfügbarkeit  
11857583
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
10 20 μl
18.85 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11837593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
12 16 μl
18.85 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11887593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
16 12,5 μl
18.85 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11837603
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 10 μl
18.85 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11887603
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
5 50 μl
18.85 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11837613
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
8 30 μl
18.85 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11887613
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
9 25 μl
18.85 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11837583
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
1 Vorbereitungen, 1 Marker 330 μl
18.85 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPAGE mini
  • Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Kamm
0,5 mm