Learn More
Fisherbrand™ COMB 1 PREP, 1 MARKER, 1.5MM VS20 VS20
Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel-Standard-Vertikal-Gelelektrophoreseeinheiten.
Marke:  Fisherbrand™ VS20-48-1.5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11867833
  • 25.95 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
  • Maximiert Probenvolumina
  • Kämme für 18 und für 36Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Kamm
Je 1 x
30 μl
Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten
48
1,5 mm