Learn More
Lovibond™ Kombipackung CHLOR HR / ACIDIFYING GP
Beschreibung
Tablettenreagenz-Testset
Kombipackung CHLOR HR / ACIDIFYING GP 100 Tests, Messbereich 0,2 bis 16 %; NaOCl Kaliumiodid-Methode für Komparatoren und Photometer.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 Tests |
| Bereich | CHLOR 0,2 bis 16 % |
| Typ | Kombipackung Chlor HR/Acidifying GP |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid, adipicacid