Learn More
asecos™ Typ 30 Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX-30
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke: asecos™ 3034200130344
Weitere Details : Netto-Gewicht : 349.00000kg
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Zwei in einem: zwei Abteile (vertikale Teilung) erlauben die Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe in einem Schrank
- Komfortabel und sicher (Abteil Falttür): Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) / Zylinderschloss
Inneneinrichtung mit
- 3 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Lochblecheinsatz, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 27 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 4 x Wannenboden, Tragkraft: 25 kg, Volumen: 11 Liter, Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet/PP
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
1740 mm | |
Kombi-Sicherheitslagerschränke | |
1050 mm | |
Pulverbeschichtet | |
1202 mm | |
598 x 1202 x 1968 mm | |
Lichtgrau (RAL 7035) | |
598 mm | |
Flügel, Gefaltet | |
7 | |
EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 4 Tablettböden (Platten mit Melaminharzbeschichtung/PP) | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
519 mm | |
Stahlblech | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
519 x 532 x 1691 mm | |
Standard | |
1968 mm | |
K30.197.120.MV.FWAS | |
2 |