Learn More
Ekastu Safety™ Mehrbereichskombifilter, 230 A2B2E2K1-P3, für Halbmaske Polimask 230 (VE=2Stck.)
Schützt vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt über 65 °C, vor anorganischen Gasen und Dämpfen, Schwefeldioxid und Ammoniak. Der EKASTU Safety™ Multityp-Kombifilter 230 A2B2E2K1-P3R schützt auch vor hochtoxischen Substanzen und P3-Partikeln.
Marke:  Ekastu Safety™ 422346
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10390151
  • 50.15 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt von > 65 ™C, anorganischen Gasen und Dämpfen, Schwefeldioxid, Ammoniak und Partikeln toxischer und hochtoxischer Substanzen (P3)
  • 2 Stück pro Packung
  • Mit innovativem BIOSTOP
  • Zusätzlich mit Dolomit-Verstopfungstest
Spezifikation
Spezifikation
Kombinierter Filter
Multi-Typ-Kombifilter 230 A2B2E2K1-P3R schützt auch gegen hochgiftige Substanzen und P3-Partikel
2/Packung