Learn More
WTW™ Chloridselektive Kombinationselektrode
Der Kombi-Elektrodentyp 800 lässt sich hervorragend handhaben und bietet die zusätzliche Möglichkeit der Messung auch kleiner Probenvolumina, da ionenselektive und Referenzelektroden in einem kompakten Stab kombiniert sind. Darüber hinaus überzeugen sie mit ihrem außergewöhnlich guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Marke: WTW™ 106660
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Spezifikation
1 m | |
Cl 800 BNC | |
Chloridselektive Kombinationselektrode |