Learn More
3M™ Atemschutzfilter, zum Schutz gegen Gas / Dampf
Außergewöhnlicher Schutz, überragender Komfort und besondere Ausgewogenheit Die 3M Gas- und Dampfkassette in Trapezform eignet sich für Halb- und Vollmasken mit Bajonettverschlüssen.
Marke: 3M™ 7000034747
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Jeder Filter hat ein farbiges Band gemäß Klassifizierungssystem EN 14387, um die Art des von ihm gebotenen Schutzes zu kennzeichnen.- Trapezförmige Gas- und Dampffilter kombinieren hervorragenden Schutz mit vorbildlichem Komfort und Ausgewogenheit
- Geringes Gewicht, geringer Atemwiderstand und gut ausbalanciert bei Anpassung an die entsprechende Maske
- Bietet aufgrund der einzigartigen trapezförmigen Form ein ausgezeichnetes Sichtfeld.
- Filter können mit 3M™ Gesichtsmasken mit Bajonettverschluss verwendet werden