Learn More
Fisherbrand™ Kämme für horizontale Easigel H1-SET Gelelektrophoreseeinheit
Zur Verwendung mit der Easigel H1-SET horizontalen Gelelektrophorese-Einheit
47.05 € - 50.30 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Easigel H1-SET horizontale Gelelektrophoreseeinheit |
---|---|
Typ | Kamm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Zähne | Probenvolumen (metrisch) | Anzahl Wells | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Zähne | Probenvolumen (metrisch) | Anzahl Wells | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11766874
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 27 μ l | 12 | 1 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10593944
|
Fisherbrand™
|
4 mm | 18 μ l | 16 | 1 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11760545
|
Fisherbrand™
|
2,8 mm | 12 μ l | 20 | 1 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11776874
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 40 μ l | 12 | 1.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11740545
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 45 μ l | 8 | 1 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11710555
|
Fisherbrand™
|
2.8 mm | 18 μ l | 20 | 1.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11790545
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 65 μ l | 8 | 1.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Farbcodiert
- Bieten Flexibilität bei der Probenbeladung
- Volumen bis zum maximalen Probendurchsatz von 40
Spezifikation
Easigel H1-SET horizontale Gelelektrophoreseeinheit | |
Kamm |